04-1564
Anti-Estrogen Receptor α Antibody, clone F3-A
ascites fluid, clone F3-A, from mouse
Synonyme(s) :
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, estrogen receptor alpha delta 4*,5,6,7*/633 isoform, estrogen receptor alpha delta 6,7 isoform
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F3-A, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Estrogen Receptor α on 10 µg of mouse ovary tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Mouse ovary tissue lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable