04-1469
Anti-hnRNP A1 Antibody, clone 9H10
clone 9H10, from mouse
Synonyme(s) :
Helix-destabilizing protein, Single-strand RNA-binding protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1B protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein B2 protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein c
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9H10, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNRNPA1(3178)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 0.01 µg/ml of this antibody detected hnRNP A1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa nuclear extract