04-123
Anti-TAL-1 Antibody, clone BTL73
clone BTL73, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
SCL, T-cell acute lymphocytic leukemia 1, TCL5, TAL-1, Stem cell protein
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BTL73, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... TAL1(6886)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable