Documents
MAT424017027
Matrix Scientific
3-Carboethoxy-4'-methoxybenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro MDL:
Pf
58-60
Iupac Name
ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-21-17(19)14-6-4-5-13(11-14)16(18)12-7-9-15(20-2)10-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3
Clé InChI
JNRVAIGEOBVDFG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103351.html
Melting Point
58-60
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103351.html