Principaux documents
MAT246513366
Matrix Scientific
Morpholine-2-carboxylic acid amide dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.07
Numéro MDL:
Iupac Name
morpholine-2-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-5(8)4-3-7-1-2-9-4;;/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8);2*1H
Clé InChI
FMCGRROSPIYSSC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/041074.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/041074.html