Documents
MAT238926483
Matrix Scientific
2-(Phenylsulfanyl)nicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.28
Numéro MDL:
Pf
81.5-84
Iupac Name
2-(phenylsulfanyl)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NOS/c14-9-10-5-4-8-13-12(10)15-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
Clé InChI
XMMNSXDXGHXKMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044133.html
Melting Point
81.5-84
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044133.html