Documents
MAT184123005
Matrix Scientific
2-(4-Chloro-phenyl)-pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O2/c12-9-3-1-7(2-4-9)10-13-5-8(6-14-10)11(15)16/h1-6H,(H,15,16)
Clé InChI
CYZDFCOGTAHKJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/033685.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033685.html