Documents
MAT113926980
Matrix Scientific
2-(2-Bromo-4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-bromo-4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O2/c1-7(2)8-3-4-10(9(12)5-8)16-6-11(15)14-13/h3-5,7H,6,13H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
FKQGVAGEMMFEBL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024005.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024005.html