Documents
MAT089756518
Matrix Scientific
(4-Fluoro-benzyl)-(1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethyl)-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.27
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-fluorobenzyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C13H15FN2/c1-16-8-2-3-13(16)10-15-9-11-4-6-12(14)7-5-11/h2-8,15H,9-10H2,1H3
Clé InChI
PBMPUBUXOUWDJG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019344.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019344.html