Documents
MAT047028906
Matrix Scientific
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.62
Numéro MDL:
Pf
121-122
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4ClF2NO2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
AMCKYGNCTHBNJP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001956.html
Melting Point
121-122
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001956.html