Documents
MANH93ED5CB5
Manchester Organics
Methyl oxirane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
YKNYRRVISWJDSR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S64048