Principaux documents
MAN509871545
Manchester Organics
Tetrahydrofuran-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
tetrahydro-3-furancarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-2,4H2
Clé InChI
OANDNNNKGULGJK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E52330