Documents
MAN412118948
Manchester Organics
Ethyl 3,3-bis(diethoxyphosphoryl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.31
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3,3-bis(diethoxyphosphoryl)propanoate
Inchi Code
1S/C13H28O8P2/c1-6-17-12(14)11-13(22(15,18-7-2)19-8-3)23(16,20-9-4)21-10-5/h13H,6-11H2,1-5H3
Clé InChI
ZTCYNURFGOPDSN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B41034