Documents
LIFH93E33599
Life Chemicals Inc.
1-oxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-ene hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.68
Numéro MDL:
Iupac Name
1-oxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO.ClH/c1-2-8-11-9(3-1)4-6-10-7-5-9;/h1-2,10H,3-8H2;1H
Clé InChI
NORFZZRPRYIWSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid