Documents
LIFH779AE3B9
Life Chemicals Inc.
6-{octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2-yl}-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.25
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)pyrimidine-2,4-diol
Inchi Code
1S/C10H14N4O2/c15-9-1-8(12-10(16)13-9)14-4-6-2-11-3-7(6)5-14/h1,6-7,11H,2-5H2,(H2,12,13,15,16)
Clé InChI
LLWIACLZUHKGJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid