Documents
LIFH5F6BEB36
Life Chemicals Inc.
N-(1,2-oxazol-4-yl)furan-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.15
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-isoxazolyl)-2-furamide
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c11-8(7-2-1-3-12-7)10-6-4-9-13-5-6/h1-5H,(H,10,11)
Clé InChI
JYYAGHFNNGNVCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid