Principaux documents
LIFH3031A5B7
Life Chemicals Inc.
tert-butyl N-(5-hydroxy-3,3-dimethylcyclohexyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (5-hydroxy-3,3-dimethylcyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-6-10(15)8-13(4,5)7-9/h9-10,15H,6-8H2,1-5H3,(H,14,16)
Clé InChI
YSBZINBIZFCHTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid