Documents
LIFH0C9551FF
Life Chemicals Inc.
4-(5-fluoropyrimidin-2-yl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(5-fluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10FN3O/c9-7-5-10-8(11-6-7)12-1-3-13-4-2-12/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
DMGJOUCYVREUIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil