Documents
LIF509446893
Life Chemicals Inc.
5-cyclobutyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclobutyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c10-8(11)6-7(12-4-9-6)5-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2,(H,10,11)
Clé InChI
FYTQKJZBCSLPER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid