Documents
LIF457016087
Life Chemicals Inc.
3-(5-amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.69
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11N3O2.ClH/c1-7-5-10(12)14(13-7)9-4-2-3-8(6-9)11(15)16;/h2-6H,12H2,1H3,(H,15,16);1H
Clé InChI
GPOBSOIBSSNGLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid