Documents
LIF432341914
Life Chemicals Inc.
1-(4-(aminomethyl)phenyl)ethan-1-one hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-(aminomethyl)phenyl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H11NO.BrH/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H
Clé InChI
MYUGICLBXMXFOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid