Documents
LIF372156525
Life Chemicals Inc.
1-(1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)azetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO5/c14-11(13-4-8(5-13)12(15)16)7-1-2-9-10(3-7)18-6-17-9/h1-3,8H,4-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
ZGUPFVVRYMQLHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid