Principaux documents
KEY465199946
Key Organics / BIONET
(E)-N'-[6-(4-bromophenyl)-3,4,5-tricyanopyridin-2-yl]-N,N-dimethylmethanimidamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.22
Numéro MDL:
Iupac Name
N'-[6-(4-bromophenyl)-3,4,5-tricyano-2-pyridinyl]-N,N-dimethylimidoformamide
Inchi Code
1S/C17H11BrN6/c1-24(2)10-22-17-15(9-21)13(7-19)14(8-20)16(23-17)11-3-5-12(18)6-4-11/h3-6,10H,1-2H3/b22-10+
Clé InChI
PMAWZWGISQSPSP-LSHDLFTRSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-042
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-042