Documents
KEY465198516
Key Organics / BIONET
3,5-dichloro-N-(3-cyanophenyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dichloro-N-(3-cyanophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H8Cl2N2O/c15-11-5-10(6-12(16)7-11)14(19)18-13-3-1-2-9(4-13)8-17/h1-7H,(H,18,19)
Clé InChI
UBJATVLWQFYMES-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7F-338S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7F-338S