Documents
KEY465193137
Key Organics / BIONET
N-[(1E)-2-(benzenesulfonyl)-2-nitroethenyl]-3-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.35
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-N-[(E)-2-nitro-2-(phenylsulfonyl)ethenyl]aniline
Inchi Code
1S/C15H14N2O4S/c1-12-6-5-7-13(10-12)16-11-15(17(18)19)22(20,21)14-8-3-2-4-9-14/h2-11,16H,1H3/b15-11+
Clé InChI
LXRBGEXUWUGLSS-RVDMUPIBSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1K-056
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1K-056