Principaux documents
KEY465192804
Key Organics / BIONET
ethyl 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.77
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O2/c1-2-19-14(18)12-5-7-17(8-6-12)10-11-3-4-13(15)16-9-11/h3-4,9,12H,2,5-8,10H2,1H3
Clé InChI
WXAVFLGCHXTODD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12W-0847
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0847