Principaux documents
KEY458251224
Key Organics / BIONET
(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.29
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Inchi Code
1S/C16H14O2/c1-18-15-10-7-13(8-11-15)9-12-16(17)14-5-3-2-4-6-14/h2-12H,1H3/b12-9+
Clé InChI
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10L-722
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10L-722