Documents
KEY428742034
Key Organics / BIONET
methyl 2-[(2-cyano-3-fluorophenyl)sulfanyl]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl [(2-cyano-3-fluorophenyl)sulfanyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H8FNO2S/c1-14-10(13)6-15-9-4-2-3-8(11)7(9)5-12/h2-4H,6H2,1H3
Clé InChI
IAOOECWHCYANCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-6753
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-6753