Principaux documents
KEY387783427
Key Organics / BIONET
(5S)-5-phenylmorpholin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(5S)-5-phenyl-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-10-7-13-6-9(11-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Clé InChI
GXDVCRCMLDJGAS-SECBINFHSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4399
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4399