Documents
KEY371462917
Key Organics / BIONET
ethyl 1-acetylcyclopropane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-acetylcyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-3-11-7(10)8(4-5-8)6(2)9/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
DISZFIFAESWGBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GG-0703
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GG-0703