Documents
KEY321692441
Key Organics / BIONET
ethyl 4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.05
Numéro MDL:
Pf
63 - 64
Iupac Name
ethyl 4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8INO2/c1-2-11-7(10)6-3-5(8)4-9-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Clé InChI
UPKCWRCTDUDSDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DF-0725
Melting Point
63 - 64
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DF-0725