Principaux documents
JWPH98890B6E
J & W Pharmlab LLC
7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.13
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClN.ClH/c11-10-2-1-8-3-5-12-6-4-9(8)7-10;/h1-2,7,12H,3-6H2;1H
Clé InChI
HWQSLKPVDFEBPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R2196S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R2196S