Documents
JWPH95EB7A91
J & W Pharmlab LLC
3-Methoxy-cycloheptanecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-methoxycycloheptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-12-9-6-4-3-5-8(7-9)10(11)13-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
HAUFPMNGCSIVQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0805
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0805