Documents
JWPH3249E565
J & W Pharmlab LLC
2-Isopropylsulfanyl-pyrimidine-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(isopropylsulfanyl)-4-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2OS/c1-6(2)12-8-9-4-3-7(5-11)10-8/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
APCPUTOYVGLCKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0004
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0004