Documents
JWPH3249D0DB
J & W Pharmlab LLC
5,6-Dimethoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5,6-dimethoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-12-9(5)10(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
IWUGDDTXRWFNJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Orange Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0134
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0134