Documents
ENAH961CEBCC
Enamine
9-chloro-N-cyclopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.73
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(9-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-yl)-N-cyclopropylamine
Inchi Code
1S/C13H16ClNO/c14-11-4-1-3-10-12(15-9-6-7-9)5-2-8-16-13(10)11/h1,3-4,9,12,15H,2,5-8H2
Clé InChI
BYOMVGHSUZTXDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115323
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115323