Documents
ENAH961CDEEE
Enamine
6-bromo-8-(trifluoromethyl)-[1,2,3,4]tetrazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.01
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-8-(trifluoromethyl)tetrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrF3N4/c7-3-1-4(6(8,9)10)5-11-12-13-14(5)2-3/h1-2H
Clé InChI
ACTWGTJJWIGGSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703159
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703159