Documents
ENAH961CD4E1
Enamine
2-(1,3,5-triazin-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1,3,5-triazin-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c9-2-1-5-7-3-6-4-8-5/h3-4,9H,1-2H2
Clé InChI
LBWCDROIOCXGGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3402210
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3402210