Merck
ENAH95E72B36
Enamine
4-chloro-1-benzofuran-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-chlorobenzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-2-1-3-9-7(8)4-6(5-11)12-9/h1-5H
Clé InChI
WWNHBGGOHXDDDC-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
F1804F4049B3111
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin (purified IgG1 subclass)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
form
suspension
form
buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
form
buffered aqueous solution
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112913
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112913
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.