Documents
ENAH95E724D0
Enamine
rac-ethyl (1R,5R)-2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (1S,5S)-2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12O3/c1-2-12-9(11)7-4-5-3-6(5)8(7)10/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-,6-,7?/m0/s1
Clé InChI
XWHYUKCBFYSUFC-WABBHOIFSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862729