Documents
ENAH9453D3DA
Enamine
3-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)-N-ethylpropanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)-N-ethylpropanamide
Inchi Code
1S/C9H11Cl2NOS/c1-2-12-8(13)4-3-6-5-7(10)14-9(6)11/h5H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
NQSYJIBJBBWRNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26967554
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26967554