Documents
ENAH942F27E2
Enamine
3-cyclopropyl-5-ethynyl-1,2-oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-ethynylisoxazole
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-2-7-5-8(9-10-7)6-3-4-6/h1,5-6H,3-4H2
Clé InChI
BCQDFPUTWQUHAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26676964
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26676964