Documents
ENAH93E77FB1
Enamine
tert-butyl N-[(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (5-fluoro-2-hydroxybenzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H16FNO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-7-8-6-9(13)4-5-10(8)15/h4-6,15H,7H2,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
AGINBRUSUWGZLC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7403724