Documents
ENAH93E75ADF
Enamine
2-isocyanato-1-methoxybutane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isocyanato-1-methoxybutane
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-3-6(4-9-2)7-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
AVJUKCDKRZHZDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6950920
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6950920