Principaux documents
ENAH93E75A4B
Enamine
2-(oxan-4-yl)piperidine hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)piperidine hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H19NO.BrH/c1-2-6-11-10(3-1)9-4-7-12-8-5-9;/h9-11H,1-8H2;1H
Clé InChI
UHMNQHYRCUSQPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667949
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667949