Documents
ENAH93E7595B
Enamine
4-cyclohexyl-N-[(pyridin-4-yl)methyl]benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.45
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclohexyl-N-(4-pyridinylmethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C18H22N2O2S/c21-23(22,20-14-15-10-12-19-13-11-15)18-8-6-17(7-9-18)16-4-2-1-3-5-16/h6-13,16,20H,1-5,14H2
Clé InChI
HRBIOWBGGRSAGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18162299
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18162299