Principaux documents
ENAH93E758B6
Enamine
2,4,6-trichloro-N-methylaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.95
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4,6-trichloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6Cl3N.ClH/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10;/h2-3,11H,1H3;1H
Clé InChI
BGJOPDXBRZVJPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26683042
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26683042