Documents
ENAH93E74F79
Enamine
9-oxa-10-azatricyclo[4.2.1.1,2,5]decane hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.11
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2S,5S,6S)-9-oxa-10-azatricyclo[4.2.1.1(2,5)]decane hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H13NO.BrH/c1-2-6-8-4-3-7(10-8)5(1)9-6;/h5-9H,1-4H2;1H
Clé InChI
WFYAGBBDJODUHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26674135
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26674135