Principaux documents
ENAH93E748B6
Enamine
5-bromo-4-(1-cyclopropylethoxy)pyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-(1-cyclopropylethoxy)pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C9H12BrN3O/c1-5(6-2-3-6)14-8-7(10)4-12-9(11)13-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,11,12,13)
Clé InChI
APGIZERRIKZOHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3258774
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3258774