Documents
ENAH93E740E2
Enamine
1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazol-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-ol
Inchi Code
1S/C10H9FN2O/c11-10-4-2-1-3-8(10)6-13-7-9(14)5-12-13/h1-5,7,14H,6H2
Clé InChI
CMOAASAAHVSUNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1217679
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1217679